Learn More
Acetilmetilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Diethyl acetylmethylphosphonate is used as ligand in coordination chemistry to prepare lanthanide series metals like terbium, europium and neodymium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetilmetilfosfonato de dietilo se utiliza como ligando en la química de coordinación para preparar metales de serie de lantánidos como terbio, europio y neodimio.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, diclorometano y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El acetilmetilfosfonato de dietilo se utiliza como ligando en la química de coordinación para preparar metales de serie de lantánidos como terbio, europio y neodimio.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, diclorometano y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl acetylmethylphosphonate |
Densidad | 1.01 |
Punto de ebullición | 129°C (9 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Índice de refracción | 1.433 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.17 |
Porcentaje de pureza | 97% |