Learn More
4-Metoxibenzilfosfonato de dietilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate is used in synthesis of C-aryl glycosides. It acts as a reactant for synthesis of γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination, stilbenoid derivatives with neuroprotective activity, resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity, Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxibencilfosfonato de dietilo se utiliza en la síntesis de glucósidos de C-arilo. Actúa como reactivo para la síntesis de análogos de goniotalamina γ-monofluorada a través de la hidrofluoración de apertura de anillo, de derivados de estilbenoides con propiedades neuroprotectoras, de híbridos resveratrol-croman con propiedades antioxidantes, de oligostilbenoides por ciclodeshidratación y arilación regioselectivas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
El 4-metoxibencilfosfonato de dietilo se utiliza en la síntesis de glucósidos de C-arilo. Actúa como reactivo para la síntesis de análogos de goniotalamina γ-monofluorada a través de la hidrofluoración de apertura de anillo, de derivados de estilbenoides con propiedades neuroprotectoras, de híbridos resveratrol-croman con propiedades antioxidantes, de oligostilbenoides por ciclodeshidratación y arilación regioselectivas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate |
Densidad | 1.5 |
Punto de ebullición | 136°C to 138°C (0.7 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.5045 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 2125148 |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.25 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |