Learn More
4-Aminobencilfosfonato de dietilo, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 114010050
Detalles adicionales : CAS : 20074-79-7 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020740
  • 56.66€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
Especificaciones
20074-79-7
243.24
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
88358
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC
C11H18NO3P
MFCD00007913
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
4-(dietoxifosforilmetil)anilina
Especificaciones
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Frasco de vidrio
90°C to 94°C
98%
98%
(C2H5O)2P(O)CH2C6H4NH2
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC
243.24
243.24
98%
Authentic
Beige a marrón
5g
20074-79-7
C11H18NO3P
MFCD00007913
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
4-(dietoxifosforilmetil)anilina
88358
Cristales o polvo de cristalina
Videos
SDS Documentos