Learn More
Dietil(3-piridil)borano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055606
33.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89878-14-8
C9H14BN
147.03
MFCD00012348
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
642851
dietil(piridin-3-il)borano
CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89878-14-8
C9H14BN
147.03
MFCD00012348
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
642851
dietil(piridin-3-il)borano
CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Reactant for: preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents, N-Methylation reactions of the pyridyl group, Palladium catalyzed amination reactions, intramolecular Heck reactions, Coupling reactions and Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado para la preparación de inhibidores de la ataxia telangiectasia mutada y proteína cinasa relacionada con la Rad3 (ATR) como potenciales agentes anticancerosos, reacciones de N-metilación del grupo piridil, reacciones de aminación catalizada de paladio, reacciones de Heck intramoleculares, reacciones de acoplamiento y síntesis de pirimidinas trisuki.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl(3-pyridyl)borane
Punto de fusión 172°C to 175°C (literature)
Cantidad 5 g
Beilstein 4381494
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido