Learn More
2-(2-Cianoetil)malonato de dietilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314509
37.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17216-62-5
C10H15NO4
213.233
MFCD00001966
YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
87005
2-(2-cianoetil)propanedioato de dietilo
CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17216-62-5
C10H15NO4
213.233
MFCD00001966
YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
87005
2-(2-cianoetil)propanedioato de dietilo
CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate
Densidad 1.079
Punto de ebullición 115°C to 117°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 1790237
Sinónimo diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza ≥98%