Learn More
12-Mercaptododecilfosfonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032466
77.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1049677-30-6
C16H35O3PS
338.49
MFCD11046117
JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
45158995
12-dietoxifosforildodecano-1-tiol
CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1049677-30-6
C16H35O3PS
338.49
MFCD11046117
JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
45158995
12-dietoxifosforildodecano-1-tiol
CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate
Fórmula lineal HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.4610-1.4650
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.49
Porcentaje de pureza 95%