Learn More
Dietil 1-octilfosfonato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047304
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1068-07-1
C12H27O3P
250.319
MFCD00015659
MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
70604
1-dietoxifosforiloctano
CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1068-07-1
C12H27O3P
250.319
MFCD00015659
MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
70604
1-dietoxifosforiloctano
CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl 1-octylphosphonate
Densidad 0.953
Punto de ebullición 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Beilstein 1778018
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza ≥98%