Learn More
Dietil 1,3-acetonadicarboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108110
40.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
105-50-0
C9H14O5
202.21
MFCD00009200
ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
66045
dietil 3-oxopentanodioato
CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
105-50-0
C9H14O5
202.21
MFCD00009200
ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
66045
dietil 3-oxopentanodioato
CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1120g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4380 to 1.4420
Cantidad 50 mL
Beilstein 03, 791
Gravedad específica 1.112
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido