Learn More
Dietoximetano, 99 %, puro, estabilizado, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 296450050
Detalles adicionales : CAS : 462-95-3 Peso : 0.05420kg Transport : UN number : 2373 Chem class : 3 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023460
  • 16.98€ / 5 ml
En stock, listo para ser enviado: 1
462-95-3
104.15
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
10024
CCOCOCC
C5H12O2
MFCD00009246
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
etoximetoxietano
Especificaciones
Diethoxymethane
−5°C
Frasco de vidrio
0.831
0.405 mPa.s (20°C)
87.5°C
-66.5°C
99%
98.5% min. (GC)
CH3CH2OCH2OCH2CH3
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
etoximetoxietano
10024
Líquido
Pure
0.8310g/mL
Authentic
1.3720 to 1.3740
100ppm BHT max.
0.02% max. (K.F.)
Incolora
5mL
462-95-3,128-37-0
C5H12O2
MFCD00009246
Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
CCOCOCC
104.15
104.15
99%
Videos
SDS Documentos