Learn More
Diethoxymethane, 99%, pure, stabilized, ACROS Organics™
15.80€ - 52.50€
CAS 462-95-3
Fórmula molecular C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00009246
InChI Key KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
IUPAC Name ethoxymethoxyethane
SMILES CCOCOCC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10023460 SDS Ver documentos Acros Organics
296450050
5mL Glass bottle 15.80€
5 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10432451 SDS Ver documentos Acros Organics
296455000
500mL Glass bottle 52.50€
500 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
462-95-3
104.15
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
10024
CCOCOCC
C5H12O2
MFCD00009246
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
ethoxymethoxyethane
Especificaciones
Diethoxymethane
−5°C
Glass bottle
0.831
0.405 mPa.s (20°C)
87.5°C
-66.5°C
99%
98.5% min. (GC)
CH3CH2OCH2OCH2CH3
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
ethoxymethoxyethane
10024
Liquid
Pure
0.8310g/mL
Authentic
1.3720 to 1.3740
100ppm BHT max.
0.02% max. (K.F.)
Colorless
5mL
128-37-0
C5H12O2
MFCD00009246
Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
CCOCOCC
104.15
104.15
99%