Learn More
Dietoxidimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046519
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-62-6
C6H16O2Si
148.277
MFCD00009068
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
62322
dietoxi(dimetil)silano
CCO[Si](C)(C)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-62-6
C6H16O2Si
148.277
MFCD00009068
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
62322
dietoxi(dimetil)silano
CCO[Si](C)(C)OCC
Diethoxydimethylsilane is useful for blocking hydroxyl and amino groups in organic synthesis reactions. This silylating step allows subsequent reactions to be carried out which would be adversely affected by the presence of active hydrogen in the hydroxyl or amine groups. Following the reaction step, hydroxyl or amine groups blocked with diethoxydimethylsilane may be recovered by a hydrolysis procedure. It is also used for preparing hydrophobic and release materials as well as enhancing flow of powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietoxidimetilsilano es útil para bloquear grupos hidroxilos y aminos en reacciones de síntesis orgánica. Este paso de sililación permite que se lleven a cabo reacciones posteriores que se verían afectadas negativamente por la presencia de hidrógeno activo en los grupos hidroxilos o aminos. Tras el paso de reacción, los grupos hidroxilos o aminos bloqueados con dietoxidimetilsilano pueden recuperarse mediante un procedimiento de hidrólisis. También se utiliza para preparar materiales hidrófobos y de liberación, así como para mejorar el flujo de polvo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 111°C to 113°C
Nombre del producto químico o material Diethoxydimethylsilane
Punto de fusión -70°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2380
Beilstein 1736110
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.28
Porcentaje de pureza 97%
Olor Mild
Índice de refracción 1.382
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.865