Learn More
Dietanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077325
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
111-42-2
C4H11NO2
105.14
MFCD00002843
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
8113
CHEBI:28123
2-(2-hidroxietilamino)etanol
OCCNCCO
111-42-2
C4H11NO2
105.14
MFCD00002843
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
8113
CHEBI:28123
2-(2-hidroxietilamino)etanol
OCCNCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
Punto de fusión 27.0°C to 30.0°C
Densidad 1.0955g/mL
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación 179°C
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NH
Índice de refracción 1.4750 to 1.4790
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,3118
Gravedad específica 1.0955
Información de solubilidad Solubility in water: 954g/L (20°C).
Viscosidad 352 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC) 1% max. (2−Aminoethanol) (GC) 1.0% max. (Triethanolamine) (GC)
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.