Learn More
Diciclopentadieno, 95 %, estabilizado con 100-200 ppm 4-terc-Butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dicyclopentadiene |
Punto de fusión | 11.0°C to 13.0°C |
Densidad | 0.9820g/mL |
Punto de ebullición | 170.0°C |
Temperatura de inflamación | 32°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.5100 to 1.5120 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dicyclopentadiene, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.