Learn More
Diciclopentadieno, 95 %, estabilizado con 100-200 ppm 4-terc-Butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510191
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
77-73-6, 98-29-3
C10H12
132.2
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
6492
CHEBI:34695
C1C=CC2C1C3CC2C=C3
77-73-6, 98-29-3
C10H12
132.2
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
6492
CHEBI:34695
C1C=CC2C1C3CC2C=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dicyclopentadiene
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Densidad 0.9820g/mL
Punto de ebullición 170.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.5120
Cantidad 100 mL
Beilstein 05,II,391
Índice Merck 14,2739
Gravedad específica 0.982
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Estabilizante 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicyclopentadiene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.