Learn More
Diciclohexilfenilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Dicyclohexylphenylphosphine, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diciclohexilfenilfosfina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
La diciclohexilfenilfosfina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dicyclohexylphenylphosphine |
Punto de fusión | 58°C to 61°C |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.38 |
Porcentaje de pureza | 98% |