missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Diciclohexilmetanol, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ B20099.06

Detalles adicionales : CAS : 4453-82-1 Peso : 0.00500kg

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11440611

  • 88.00€ / 5 g

Fecha estimada de envío
19-05-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

4453-82-1
196.334
DEFUSPNGFCCTEU-UHFFFAOYSA-N
78197
C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)O
C13H24O
MFCD00001474
dicyclohexylcarbinol, dicyclohexyl-methanol, alpha-cyclohexylcyclohexanemethanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-cyclohexyl, dicyclohexylmethan-1-ol, acmc-1ajfr, dicyclohexylmethanol, cyclohexanemethanol, alpha-cyclohexyl
Diciclohexilmetanol

Especificaciones

Dicyclohexylmethanol
58°C to 64°C
4453-82-1
MFCD00001474
dicyclohexylcarbinol, dicyclohexyl-methanol, alpha-cyclohexylcyclohexanemethanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-cyclohexyl, dicyclohexylmethan-1-ol, acmc-1ajfr, dicyclohexylmethanol, cyclohexanemethanol, alpha-cyclohexyl
C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)O
196.334
196.33
153°C to 155°C (12mmHg)
5g
C13H24O
1926669
DEFUSPNGFCCTEU-UHFFFAOYSA-N
Diciclohexilmetanol
78197
98%
Videos
SDS Documentos