missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, mixture of isomers, tech. 90%

Marca:  Alfa Aesar™ 044087.AD

Detalles adicionales : CAS : 5124-30-1 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2206 Chem class : 6.1 Pack group : III

Cantidad. 50mL

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11375188

  • 27.60€ / 50 ml


Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

5124-30-1
262.353
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
21202
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexane
C15H22N2O2
MFCD00015405
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
CHEBI:53216
C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N=C=O)N=C=O

Especificación

Dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate
>110°C (230°F)
50mL
5124-30-1
MFCD00015405
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N=C=O)N=C=O
262.353
CHEBI:53216
Liquid
Technical
1.066g/mL
168°C (1.5mmHg)
Mixture of isomers
C15H22N2O2
UN2206
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexane
21202
262.37
90%
Videos
SDS