Learn More
Octacarbonilo de dicobalto, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-107363
39.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10210-68-1
C8Co2O8
341.95
MFCD00016024
carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10210-68-1
C8Co2O8
341.95
MFCD00016024
carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dicobalt octacarbonyl
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 51.0°C to 52.0°C
Color Naranja rojizo a rojo
Densidad 1.8100g/mL
Temperatura de inflamación −13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Co2(CO)8
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3095
Gravedad específica 1.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Estabilizante 5% max. hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.95
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o copos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.