Learn More
Diclorometilfenilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10051550
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
149-74-6
C7H8Cl2Si
191.13
MFCD00000490
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
9006
dicloro-metil-fenilsilano
C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
149-74-6
C7H8Cl2Si
191.13
MFCD00000490
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
9006
dicloro-metil-fenilsilano
C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloromethylphenylsilane
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.1760g/mL
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(CH3)Cl2
Índice de refracción 1.5180 to 1.52
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1.176
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethylphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.