Learn More
1,1-Diclorodimetil éter, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10209463
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4885-02-3
C2H4Cl2O
114.96
MFCD00000828
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
COC(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4885-02-3
C2H4Cl2O
114.96
MFCD00000828
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
COC(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 1-Dichlorodimethyl ether
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 85.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2CHOCH3
Índice de refracción 1.4295 to 1.4325
Cantidad 100 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Gravedad específica 1.27
Sinónimo methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
Nombre IUPAC 2-sulfanilbenzoato de metilo
PubChem CID 21009
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido