Learn More
Diclorometano, para HPLC, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Marca: Fisher Chemical D/1856/21
Detalles adicionales : CAS : 75-09-2 Peso : 6.62500kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Especificaciones
75-09-2 | |
881 | |
Líquido | |
350mbar at 20°C | |
0.43 mPaS at 20°C | |
Incolora | |
5L |
CH2Cl2 | |
84.93g/mol | |
Lata de aluminio | |
2.93 | |
39°C | |
-97°C |
Seguridad y manipulación
- Dichloromethane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.