Learn More
Diclorometano, para cromatografía de permeación en gel (GPC), estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Catalog Number 10715331
Click to view available options
2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Punto de fusión -97°C
CAS 75-09-2
Color Incolora
Punto de ebullición 39°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 84.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol