Learn More
Diclorometano-d2, 99,9 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11374418
152.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
2 Ea.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1665-00-5
MFCD00000882
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1665-00-5
MFCD00000882
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Actúa como disolvente en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Densidad 1.35
Envase Ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla
Cantidad 10 Ea.
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido, en ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla