Learn More
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220836
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylene chloride
diclorometano
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylene chloride
diclorometano
ClCCl
Exceeds ACS Specifications
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.322 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 39.8°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.