Learn More
Diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408397
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
diclorometano
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
diclorometano
ClCCl
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 0.002%, Titratable acid 0.0003meq/g, Free halogens P.T., H2O 0.02%
Dichloromethane is a chlorinated hydrocarbon that has been employed as a pharamacuetical applications. Mainly, it's utilization as a solvent in manufacturing and food engineering. It is too useful in the drinking bird heat engine. It was the solvent of choice for caffeine extraction. It is likewise employed as a solvent and paint remover. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.325 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Cantidad 500 mL
Punto de ignición 605°C (1121°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4244
Presión de vapor 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Información de solubilidad Miscible in ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene chloride