Learn More
Dichloromethane, 99.9+%, for Nucleotide and Peptide Synthesis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072973
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
diclorometano
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
diclorometano
ClCCl
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Punto de ebullición 39°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.