Learn More
Dichloromethane, >99.8%, Alfa Aesar™
Suitable For Pesticide Residue Analysis
Marca:  Alfa Aesar 042006.K7
Detalles adicionales : CAS : 75-09-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 4L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315027
  • 97.10€ / 4 litros
En stock 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Cl 10ppm, Halogenated residue 10ng/L heptachlorepoxide, Evaporation residue 3ppm, H2O 0.02%
Especificación
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Especificación
1.325g/cm3 at 20°C
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
605°C (1121°F)
475 hPa (356mm Hg) at 20°C
4L
Colorless liquid
Environmental
Sweet
Colorless