Learn More
Diclorometano, 99,5 %, para análisis, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523415
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
75-09-2, 64-17-5
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
diclorometano
ClCCl
75-09-2, 64-17-5
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
diclorometano
ClCCl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Acidez 0.0005 meq/g max.
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane, stabilized with ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.