Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10451631
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2893-78-9
C3HCl2N3NaO3
220.949
MFCD00006036
UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
86657659
1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2893-78-9
C3HCl2N3NaO3
220.949
MFCD00006036
UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
86657659
1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, >-97,5 % (en sustancia seca), C3HCl2N3NaO3, número CAS-2893-78-9, ácido diclorocianúrico sódico, 1,3,5-triacina-2,4,6 1h,3h,5h-triona, 1,3-dicloro-, sal sódica, 500 g, 98 %, blanco, 220-767-7, 219.95, peligro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza ≥97.5% (on dry substance)
Forma física Cristales o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.