Learn More
Diclorodifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-105356
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
2051-90-3
C13H10Cl2
237.13
MFCD00000811
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
16327
[dicloro(fenil)metil]benceno
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
2051-90-3
C13H10Cl2
237.13
MFCD00000811
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
16327
[dicloro(fenil)metil]benceno
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichlorodiphenylmethane
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 305.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CCl2
Índice de refracción 1.6030 to 1.6050
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 590
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorodiphenylmethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.