Learn More
Diclorobis(2-(di-terc-butilfosfino)etilamina)rutenio(II), 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228587
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1092372-91-2
C20H48Cl2N2P2Ru
550.54
MFCD07782003
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
dichlorobis 2-di-tert-butylphosphino ethylamine ruthenium ii, dichlorobis 2-di-t-butylphosphino ethylamine ruthenium ii
71310624
2-diterc-butilfoshaniletanamina; diclororutenio
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
1092372-91-2
C20H48Cl2N2P2Ru
550.54
MFCD07782003
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
dichlorobis 2-di-tert-butylphosphino ethylamine ruthenium ii, dichlorobis 2-di-t-butylphosphino ethylamine ruthenium ii
71310624
2-diterc-butilfoshaniletanamina; diclororutenio
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Nombre del producto químico o material Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
Punto de fusión 247°C to 263°C
Color Marrón a Amarillo
Análisis elemental 41.9 to 45.4% C, 4.9 to 5.3% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.