Learn More
Alfa Aesar™ Dichloroacetic acid, 99+%
Marca:  Alfa Aesar™ 031249.A1
Detalles adicionales : CAS : 79-43-6 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1764 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377438
  • 87.20€ / 1 Kg
En stock 6
Añadir a la cesta
Especificación
79-43-6
128.936
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
6597
2,2-dichloroacetic acid
C2H2Cl2O2
MFCD00004223
dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
CHEBI:36386
C(C(=O)O)(Cl)Cl
Especificación
Dichloroacetic acid
>110° (230°F)
1.4620
194°C
9°C to 11°C
79-43-6
MFCD00004223
1098596
dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
C(C(=O)O)(Cl)Cl
128.936
CHEBI:36386
Liquid
1.564g/mL
Pungent
Hygroscopic
Yellow
1kg
C2H2Cl2O2
UN1764
14,3050
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
2,2-dichloroacetic acid
6597
128.94
≥99%