Learn More
Alfa Aesar™ Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
Marca:  Alfa Aesar™ 045565.04
Detalles adicionales : CAS : 12354-84-6 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447005
  • 565.00€ / 2 g
Fecha estimada de envío
23-12-2020
12354-84-6
796.694
MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
76030743
C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
C20H30Cl4Ir2
MFCD00075435
unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
iridio(3+); 1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno; tetracloruro
Especificaciones
Dichloro (pentamethylcyclopentadienyl)iridium (III) dimer
12354-84-6
MFCD00075435
MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
iridio(3+); 1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno; tetracloruro
76030743
2g
C20H30Cl4Ir2
unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
796.694
796.67
Videos
SDS Documentos