Learn More
Dímero de dicloro(p-cymene)rutenio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047405
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
52462-29-0
C20H28Cl4Ru2
612.384
MFCD00064793
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
10908223
diclororutenio; 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
52462-29-0
C20H28Cl4Ru2
612.384
MFCD00064793
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
10908223
diclororutenio; 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dímero dicloro(p-cimeno)rutenio(II) se utiliza como catalizador de hidrosililación y también se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.4
Porcentaje de pureza 98%