Learn More
Alfa Aesar™ Dichloro(norbornadiene)platinum(II), Pt 54.4%
Marca:  Alfa Aesar™ 044035.06
Detalles adicionales : CAS : 12152-26-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491947
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
12152-26-0
358.125
AYGLNRVTDUMGOQ-UHFFFAOYSA-L
15579382
C1C2C=CC1C=C2.Cl[Pt]Cl
C7H8Cl2Pt
MFCD00213423
dichloro norbornadiene platinum ii, norbornadiene; platinum ii chloride, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene;dichloroplatinum, dichloro norbornadiene platinum ii , pt, 1s,4s-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; platinum ii chloride
bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene;dichloroplatinum
Especificaciones
Dichloro(norbornadiene)platinum(II)
~200°C (decomposition)
12152-26-0
MFCD00213423
Pt 54.4%
AYGLNRVTDUMGOQ-UHFFFAOYSA-L
bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene;dichloroplatinum
15579382
Crystalline
Cream
5g
C7H8Cl2Pt
dichloro norbornadiene platinum ii, norbornadiene; platinum ii chloride, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene;dichloroplatinum, dichloro norbornadiene platinum ii , pt, 1s,4s-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; platinum ii chloride
Soluble in acetic acid
C1C2C=CC1C=C2.Cl[Pt]Cl
358.125
358.13
Videos
SDS Documentos