Learn More
Dicloro[bis(1,3-difenilfosfina)propano]níquel(II), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049836
34.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15629-92-2
C27H26Cl2NiP2
542.04
MFCD00015318
REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride
131675641
3-difenilfosfanilpropilo(difenil)fosfano;níquel;diclorhidrato
Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15629-92-2
C27H26Cl2NiP2
542.04
MFCD00015318
REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride
131675641
3-difenilfosfanilpropilo(difenil)fosfano;níquel;diclorhidrato
Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II) is used as an effective catalyst for Kumada coupling and Suzuki reactions. It also catalyzes other reactions to convert enol ethers, dithioacetals and vinyl sulfides to olefins. Further, it is used as a catalyst for preparation of block-copolythiophenes and solid state metathesis polycondensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Punto de fusión 213°C (decomposition)
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.03
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloro¢bis(1,3-diphenylphosphino)propane!nickel(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .