Learn More
Alfa Aesar™ Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), Pt 51.6-52.6%
Marca:  Alfa Aesar™ 012739.06
Detalles adicionales : CAS : 12080-32-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377527
  • 1026.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12080-32-9
374.168
VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
6436378
C1CC=CCCC=C1.[Cl-].[Cl-].[Pt+2]
C8H12Cl2Pt
MFCD00012413
dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;platinum(2+);dichloride
Especificaciones
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
250°C (decomposition)
12080-32-9
MFCD00012413
Pt 51.6 to 52.6%
VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;platinum(2+);dichloride
6436378
Solid
Hygroscopic
5g
C8H12Cl2Pt
dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
Soluble in dichloromethane
C1CC=CCCC=C1.[Cl-].[Cl-].[Pt+2]
374.168
374.18
Videos
SDS Documentos