Learn More
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 363610010
Detalles adicionales : CAS : 12080-32-9 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10212332
  • 170.80€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
12080-32-9
374.18
VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
6436378
C1CC=CCCC=C1.[Cl-].[Cl-].[Pt+2]
C8H12Cl2Pt
MFCD00012413
dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;platinum(2+);dichloride
Especificaciones
Dichloro(1, 5-cyclooctadiene)platinum(II)
Glass bottle
285.0°C
12080-32-9
C8H12Cl2Pt
dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;platinum(2+);dichloride
6436378
Crystals or Crystalline Powder
Authentic
White to Yellow
1g
97.5% min. (ex Pt)
MFCD00012413
Solubility in water: insoluble in water
C1CC=CCCC=C1.[Cl-].[Cl-].[Pt+2]
374.18
374.18
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos