missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicloro[1,1'-bis(difenilfosfina)ferroceno]níquel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029435
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
67292-34-6
C34H28Cl2FeNiP2
683.98
MFCD00270284
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride; NiCl2(dppf)
Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II)
[Fe].Cl[Ni]Cl.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
67292-34-6
C34H28Cl2FeNiP2
683.98
MFCD00270284
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride; NiCl2(dppf)
Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II)
[Fe].Cl[Ni]Cl.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

diphosphine 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene (dppf) are used in transition metal-catalyzed reactions to synthesize pharmaceuticals and agrochemicals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicación
La difosfina 1,1′-bis(difenilfosfina)ferroceno (dppf) se utiliza en reacciones catalizadas mediante metales de transición para sintetizar productos farmacéuticos y agroquímicos.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II)
Punto de fusión 285°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 684
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'