Learn More
Óxido de dibutilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103469
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
818-08-6
C8H18OSn
248.92
MFCD00001992
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
61221
dibutilo(oxo)estaño
CCCC[Sn](=O)CCCC
818-08-6
C8H18OSn
248.92
MFCD00001992
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
61221
dibutilo(oxo)estaño
CCCC[Sn](=O)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibutyltin oxide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2Sn(=O)
Cantidad 100 g
Beilstein 04, I, 588
Fieser 05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112
Índice Merck 15, 3048
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyltin oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.