Learn More
Dicloruro de dibutilgermanio, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212587
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
4593-81-1
C8H18Cl2Ge
257.73
MFCD00013590
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
20723
dibutil(dicloro)germano
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
4593-81-1
C8H18Cl2Ge
257.73
MFCD00013590
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
20723
dibutil(dicloro)germano
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Nombre del producto químico o material Dibutylgermanium dichloride
Color Incolora
Densidad 1.2080g/mL
Punto de ebullición 242°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2)2Ge(Cl)2
Índice de refracción 1.4720 to 1.474
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.208
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutylgermanium dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.