Learn More
Dibutyl succinate, 99%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 453010050
Detalles adicionales : CAS : 141-03-7 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289826
  • 15.30€ / 5 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
141-03-7
230.304
dibutyl succinate, tabutrex, succinic acid di-n-butyl ester, di-n-butyl succinate, tabatrex, dibutylsuccinate, butyl butanedioate, butanedioic acid, dibutyl ester, succinic acid dibutyl ester, dnbs
CHEBI:82263
CCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCC
C12H22O4
YUXIBTJKHLUKBD-UHFFFAOYSA-N
8830
dibutyl butanedioate
Especificaciones
Dibutyl succinate
144°C
274.0°C
5mL
99%
C4H9O2CH2CH2CO2C4H9
Solubility in water: slightly.
CCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCC
230.304
CHEBI:82263
99%
0.9800g/mL
0.98
-29.0°C
141-03-7
C12H22O4
dibutyl succinate, tabutrex, succinic acid di-n-butyl ester, di-n-butyl succinate, tabatrex, dibutylsuccinate, butyl butanedioate, butanedioic acid, dibutyl ester, succinic acid dibutyl ester, dnbs
YUXIBTJKHLUKBD-UHFFFAOYSA-N
dibutyl butanedioate
8830
230.3
Videos