Learn More
Dibutilo sebacato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778184
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
109-43-3
C18H34O4
314.46
MFCD00027218
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
7986
dibutilo decanodioato
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
109-43-3
C18H34O4
314.46
MFCD00027218
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
7986
dibutilo decanodioato
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibutyl sebacate
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.9400g/mL
Temperatura de inflamación 167°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4400 to 1.442
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.46
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido