Learn More
Fosfato de dibutilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103408
30.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-66-4
C8H19O4P
210.21
MFCD00015245
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
7881
fosfato de hidrógeno de dibutilo
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-66-4
C8H19O4P
210.21
MFCD00015245
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
7881
fosfato de hidrógeno de dibutilo
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibutyl phosphate
Nombre de nota 97%
Acidez 259 to 267mg KOH/g
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 1.0580g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Índice de refracción 1.4270 to 1.4290
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.058
Información de solubilidad Solubility in water: 17.2g/L
Viscosidad 75 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.