Learn More
Alfa Aesar™ Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II), 99%
As a polymerization catalyst
Marca: Alfa Aesar™ 042192.03
Detalles adicionales : CAS : 14126-37-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
14126-37-5 | |
743.085 | |
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L | |
11050914 | |
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Ni](Br)Br |
C36H30Br2NiP2 | |
MFCD00015865 | |
nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nickel ii bromide bis triphenylphosphine, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii, dibromobis triphenylphosphine nickel ii | |
dibromonickel;triphenylphosphane |
Especificación
Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II) | |
219°C to 223°C | |
14126-37-5 | |
MFCD00015865 | |
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L | |
dibromonickel;triphenylphosphane | |
11050914 | |
Powder |
Odorless | |
1g | |
C36H30Br2NiP2 | |
nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nickel ii bromide bis triphenylphosphine, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii, dibromobis triphenylphosphine nickel ii | |
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Ni](Br)Br | |
743.085 | |
743.12 | |
99% |