Learn More
alfa,alfa'-Dibromo-o-xileno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102085
32.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-13-4
C8H8Br2
263.95
MFCD00000175
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
66665
1,2-bis(bromometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-13-4
C8H8Br2
263.95
MFCD00000175
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
66665
1,2-bis(bromometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α, α'-Dibromo-o-xylene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91.0°C to 96.0°C
Color Blanco a crema
Densidad 1.9600g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CH2Br)2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 366
Gravedad específica 1.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble,hydrolyses. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a'-Dibromo-o-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.