Learn More
Fosfato de dibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103293
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1623-08-1
C14H15O4P
278.23
MFCD00004775
HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
74189
fosfato de hidrógeno de dibencilo
C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
1623-08-1
C14H15O4P
278.23
MFCD00004775
HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
74189
fosfato de hidrógeno de dibencilo
C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phosphate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 76.0°C to 80.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2P(O)OH
Cantidad 1 g
Beilstein 06, 439
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo