Learn More
Éter de dibencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024171
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
103-50-4
C14H14O
198.265
MFCD00004780
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
7657
CHEBI:87411
fenilmetoximetilbenceno
C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
103-50-4
C14H14O
198.265
MFCD00004780
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
7657
CHEBI:87411
fenilmetoximetilbenceno
C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Benzyl ether is used as an effective GFP friendly tissue clearing medium for mouse brains. It is also used in a study to develop a detailed protocol for performing 3D imaging of solvent-cleared organs and its application to various microscopy techniques. It is also employed as a plasticizer for nitrocellulose and synthetic rubber, a solvent in perfumery, and a flavoring agent in chewing gums and baked goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de bencilo se utiliza como medio eficaz de limpieza de tejidos para GFP en cerebros de ratón. También se utiliza en un estudio para desarrollar un protocolo detallado para la adquisición de imágenes 3D de órganos aclarados con disolvente y se aplica en diversas técnicas de microscopía. También se emplea como plastificador para nitrocelulosa y caucho sintético, disolvente en perfumería y agente aromatizante en chicles y productos horneados.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Miscible con etanol, éter, cloroformo y acetona.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibenzyl ether
Punto de fusión 3°C to 4°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 298°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.562
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Beilstein 1911156
Índice Merck 14,1132
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Miscible with ethanol,ether,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza ≥98%