Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate, 98%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 160251000
Detalles adicionales : CAS : 62708-56-9 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10790851
  • 25.20€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
62708-56-9
376.33
DXDIHODZARUBLA-KAECKJJSSA-N
44119738
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)O.O
C18H14O8·H2O
MFCD00149119
2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
(2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;hydrate
Especificaciones
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Plastic bottle
-115
White
100g
2743-38-6
100.0
C18H14O8·H2O
MFCD00149119
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol,practically insoluble in chloroform
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)O.O
376.33
376.33
98%
Authentic
−115° (20°C c=5,ethanol)
4 to 5.5%
88°C to 90°C
98%
97.5
98%
[C6H5CO2CH(CO2H)-]2·H2O
2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
DXDIHODZARUBLA-KAECKJJSSA-N
(2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;hydrate
44119738
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos