Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate, 98%, Acros Organics
25.20€ - 84.80€
CAS 62708-56-9
Fórmula molecular C18H14O8·H2O
Molecular Weight (g/mol) 376.33
Número MDL MFCD00149119
InChI Key DXDIHODZARUBLA-KAECKJJSSA-N
Sinónimo 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
IUPAC Name (2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;hydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)O.O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10790851 SDS Ver documentos Acros Organics
160251000
100g 25.20€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2020
Añadir a la cesta
10438340 SDS Ver documentos Acros Organics
160255000
500g 84.80€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
62708-56-9
376.33
DXDIHODZARUBLA-KAECKJJSSA-N
44119738
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)O.O
C18H14O8·H2O
MFCD00149119
2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
(2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;hydrate
Especificaciones
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Plastic bottle
-115
White
100g
2743-38-6
100.0
C18H14O8·H2O
MFCD00149119
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol,practically insoluble in chloroform
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)O.O
376.33
376.33
98%
Authentic
−115° (20°C c=5,ethanol)
4 to 5.5%
88°C to 90°C
98%
97.5
98%
[C6H5CO2CH(CO2H)-]2·H2O
2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
DXDIHODZARUBLA-KAECKJJSSA-N
(2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutanedioic acid;hydrate
44119738
Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2